Fontos dokumentumok
CRM10006M
Klebsiella aerogenes (formerly Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Microbiological standards, Certified reference material, K. aerogenes NCTC 10006 Lenticule®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Forma
disc (hydrosoluble)
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 10 discs
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
−20°C
alkalmasság
Enterobacter spp.
Klebsiella aerogenes
Klebsiella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- At least 16 months of shelf life in standard -20 °C freezer
- Complete with comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Egyéb megjegyzések
Other cell culture collections: ·
- DSM 30053
- ATCC® 13048
- CECT 684
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Related Content
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Fedezze fel a tanúsított mikrobiológiai referenciaanyagokat: VITROIDS™, LENTICULE® lemezek a Millipore® által. Ideális élelmiszerek, italok, kannabisz vizsgálatához. Rendelje meg még ma.