Fontos dokumentumok
BCR017B
Copper (S, P)
BCR®, certified reference material, chips
Szinonimák:
Copper
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
Forma
chips
gyártó/kereskedő neve
JRC
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
BCR017B
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges