Merck
VSWP01300
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.025 μm Pore Size
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Cellulose nitrate membrane filter discs, Hydrophilic MCE membrane filter discs, MF-Millipore Membrane Filter, 0.025 µm pore size, Mixed Cellulose Ester membrane filter discs
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Anyagok
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paraméterek
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Átmérő
13 mm
szűrőátmérő
13 mm
vastagság
100 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
1.5%
törésmutató
n/D 1.5
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
0.025 μm pore size
72 % porosity
buborékpont
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: VSWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Alkalmazás
Microdialysis of DNA and proteins
Egyéb megjegyzések
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes