V0CPAK0A1
VOC-Pak® Polisher
Production of volatile organic compound-free water at the point of dispense of the Milli-Q® IQ/EQ 7 series water purification systems.
About This Item
Javasolt termékek
material
carbon cartridge (activated)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
VOC-Pak®
kompatibilitás
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
kiszállítva
ambient
Általános leírás
VOC-Pak® Polisher produces VOC-free water when fed with ultrapure water at the Q-POD® point of dispense of Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 and Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Validated to produce 300 L of VOC-free ultrapure water.
- Carefree maintenance: the polisher is easily installed and replaced
- Redesigned bottom tip for a secured installation of the protection bell.
- e-Sure tag for RFID connection with Q-POD® dispenser enables full traceability (data management) and automatic consumable status monitoring on the POD′s touchscreen interface.
- Certificate of Quality available online.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Related Content
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
A Milli-Q® ultratisztaságú vízrendszerek megbízható tudományt biztosítanak, a kibővített rendszerkínálat pedig a különböző laboratóriumi igények és korlátok kielégítésére szolgál.