UFC30HV
Ultrafree® Centrifugal Filter, 0.5 mL Sample Volume
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Szinonimák:
Centrifuge filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
holdup volume 5 μL
gyártó/kereskedő neve
Ultrafree®
parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
technika/technikák
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Hosszúság
45 mm
Átmérő
10.6 mm
szűrőfelület
0.2 cm2
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm pore size
alkalmazás(ok)
sample preparation
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- in co-immunoprecipitation of signaling proteins
- in indirect labeling for the preparation of fluorescent probes used for microarray hybridization experiments
- to remove magnetic bead particles from solution in RNA editing method