TANKVH1A1
Vent Filter
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants. For High-Flow applications.
Szinonimák:
Vent filter HF (for high flow application)
kiszerelés
pkg of 1 unit
H
15.5 cm (6.1 in.)
pórusméret
0.45 μm pore size
kompatibilitás
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
kiszállítva
ambient
Általános leírás
When the tank is being emptied of water, the air entering the system is filtered through the Vent Filter. This significantly lowers atmospheric contamination entering the tank and prevents the formation of internal biofilm.
The Vent filter located at the top of the storage tank can be easily replaced and gives an easier fit in limited space.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Hydrophobic membrane filter for particle and bacteria retention.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Related Content
A Milli-Q® ultratisztaságú vízrendszerek megbízható tudományt biztosítanak, a kibővített rendszerkínálat pedig a különböző laboratóriumi igények és korlátok kielégítésére szolgál.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.