Fontos dokumentumok
SLCRDZ5
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Szinonimák:
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, Non-sterile, Millex-LCR syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
H:
21 mm
Átmérő:
25 mm
szűrőfelület:
3.9 cm2
térfogat:
100 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
material
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
3.9 cm2
térfogat
100 mL
pórusméret
0.45 μm
bemenet
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
  • Dissolution testing
  • Automated sample preparation
  • Clarification of solutions containing high particle levels
Egység definíció
SLCRDZ5NZ: 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 eachSLCRDZ5NK: 1000 pack, supplied in bulk format
Jogi információk
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.