SCT271
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe
Human
Szinonimák:
endocytosis fluorescent probe, endocytosis live cell probe, endocytosis probe, green endocytosis probe
About This Item
Javasolt termékek
product name
BioTracker™ Green Endocytosis Live Cell Probe,
biológiai forrás
human
Minőségi szint
form
lyophilized
kiszerelés
vial of 40 μL
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
*Precise visualization of endocytosis
*Track endocytosis using live cells
*High responsiveness to pH change
SPECTRAL PROPERTIES
λex: 386 nm
λem: 522 nm
Suggested observation conditions:
λex: 350 - 410 nm
λem: 500 - 560 nm
Tulajdonságok és előnyök
Fluorescent Dye-Dextran Conjugates or membrane staining reagents are used to visualize endocytosis. However, they have limitations in observing the dynamics of endosomes in live cells in terms of precision of staining or retentivity of reagent. SCT271 is a different kind of reagent that overcomes these limitations.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2