MXRPCLKT1
Milliflex® Rapid Cleaning Kit
For 20 cleanings and 2 decontaminations
Szinonimák:
Decontamination Kit
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
Milliflex®
technika/technikák
Rapid Sterility Testing: suitable
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
Milliflex® Rapid
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- 4 x rinsing agent vials
- 4 x cleaning agent vials
- 1 x decontamination vial
- 10 x Luer-lok® caps
- 9 x Vials adapters
- 1 x user guide
Cikkek
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.