MABT324
Anti-CEACAM8 Antibody, clone 6/40c
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
purified antibody
Minőségi szint
klón
6/40c
monoclonal
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
(Please refer to lot specific datasheet.)
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM8 in 10 µg of PMN cell lysate.
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1