MABS1899
Anti-Pax-8 Antibody, clone 15C8.1
clone 15C8.1, from mouse
Szinonimák:
Paired box protein Pax-8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
15C8.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PAX8(7849)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PAX-8 in 10 µg of OVCAR3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1