MABF2733
Anti-Chikungunya virus E2 Antibody, clone CHK-152
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CHK-152, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 138.07 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
virus
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
izotípus
IgG2κ
epitóp szekvencia
Unknown
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by ELISA with recombinant Chikungunya Virus E2 Envelope Protein.
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant Chikungunya virus E2 protein.
Tested Applications
Surface plasmon resonance: A representative lot detected Chikungunya virus E2 in Surface plasmon resonance applications (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized CHIKV and protected immunocompromised mice against disease. (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
ELISA Analysis: A representative lot detected Chikungunya virus E2 in ELISA applications (Zhang, R., et al. (2019). Cell Rep. 28(10):2647-2658.e5).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited CHIKV infection when added after virus adsorption to cell surface. (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2