MABF1968
Anti-Microglobulin beta2 Antibody, clone BBM.1
clone BBM.1, from mouse
Szinonimák:
B2M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BBM.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... B2M(567)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited Microglobulin beta2 activity (Parham, P., et. al. (1983). J Biol Chem. 258(10):6179-86).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Microglobulin beta2 in Flow Cytometry applications (Drukker, M., et. al. (2012). Nat Biotechnol. 30(6):531-42).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1:1,000 dilution from a representative lot detected Microglobulin beta2 in human breast cancer and human tonsil tissues.
Inflammation & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Microglobulin beta2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1