MABE1790
Anti-ADAR1 Antibody, clone RD4B11
clone RD4B11, from rat
Szinonimák:
Double-stranded RNA-specific adenosine deaminase, EC: 3.5.4.37, DRADA, RNA adenosine deaminase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RD4B11, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Adar(56417)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ADAR1 in Kusa4b10 mouse cell line overexpressing mouse ADAR1 p110.