MABE1040
Anti-Nup98 Antibody, clone 2H10
clone 2H10, from rat
Szinonimák:
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup98
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H10, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2cκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NUP98(4928)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nup98 nuclear localization in HeLa cells (Fukuhara, T., et al. (2005) Hybridoma (Larchmt). 24(5):244-247).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear localization Nup98 in NIH/3T3 cells (Oka, M., et al. (2010) Mol Biol Cell. 21(11):1885-1896).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Nup98 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1