MABC1639
Anti-phospho-BRCA1 (Ser114) Antibody, clone 3C10G8
About This Item
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C10G8, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 207.72 kDa
observed mol wt ~30 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer114)
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with a construct containing GST-tagged recombinant fragment of phosphorylated BRCA1.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected a construct containing GST-tagged recombinant BRCA1 fragment phosphorylated on Serine 114 but did not react with non-phosphorylated construct. (BRCA1 construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Tested Applicaitons
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-BRCA1 (Ser114) in Western Blotting applications (Daza-Martin, M., et al. (2019). Nature.;571(7766):521-527).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-BRCA1 (Ser114) in Immunocytochemistry applications (Daza-Martin, M., et al. (2019). Nature.;571(7766):521-527).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho-BRCA1 (Ser114) in Immunofluorescence applications (Daza-Martin, M., et al. (2019). Nature.;571(7766):521-527).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-BRCA1 (Ser114) in Immunoprecipitation applications (Daza-Martin, M., et al. (2019). Nature.;571(7766):521-527).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1