MAB4601
Anti-Bax Antibody, NT, aa3-16 hBax protein, clone 2D2
clone 2D2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BAX(581)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Immunofluorescence
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4 μg/ml for 30 minutes at RT
(Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 min. followed by cooling for 20 min. at RT)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2