MAB1944-C
Anti-Collagen VI alpha-3 Antibody, clone 3C4, Ascites Free
culture supernatant, clone 3C4, from mouse
Szinonimák:
Collagen alpha-3(VI) chain, Collagen VI alpha-3 polypeptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C4, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL6A3(1293)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected collagen VI alpha-3 chain immunoreactivity in human breast tissue section.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2