KVGBA10TT1
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Szinonimák:
Opticap Sterilizing Grade XL10 Durapore Hydrophobic 0.22 µm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Opticap® XL 10
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Opticap®
parameter
≤10 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with 60/40% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Hosszúság
33.5 cm (13.2 in.)
Szélesség
4.2 in.
patron névleges hossza
10 in. (25 cm)
Átmérő
14.5 cm (5.7 in.)
szűrőfelület
0.69 m2
bemeneti csatl. átmérője
1.5 in.
bemenettől kimenetig Sz
33.5 cm (13.2 in.)
kimeneti csatl. átmérője
1.5 in.
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm pore size
buborékpont
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
szerelvény
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Általános leírás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Kapcsolódás
Elkészítési megjegyzés
20 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.