KGW6A02HH3
Polysep™ II 1.0/0.5 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 2, pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Szinonimák:
Opticap XL2 Polysep II 1.0/0.5 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Opticap® XL 2
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technika/technikák
prefiltration: suitable
Hosszúság
14.2 cm (5.6 in.)
Szélesség
3.3 in.
patron névleges hossza
2 in. (5 cm)
Átmérő
14.5 cm (5.7 in.)
szűrőfelület
0.06 m2
bemeneti csatl. átmérője
9/16 in.
bemenettől kimenetig Sz
14.2 cm (5.6 in.)
kimeneti csatl. átmérője
9/16 in.
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤45 mg/capsule
Mátrix
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
bemenet
sample type liquid
szerelvény
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Kapcsolódás
Elkészítési megjegyzés
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2