Merck
JCWP02500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 10.0 μm Pore Size
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Omnipore Membrane Filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Anyagok
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
Omnipore
Paraméterek
130 °C max. temp.
Átmérő
25 mm
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
85 μm
pórusméret
10.0 μm pore size
80 % porosity
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Omnipore membrane comprises a hydrophilic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane. It is applicable for use in clarifying acids and in the filtration of aqueous and alkaline solutions.
Alkalmazás
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Tulajdonságok és előnyök
  • Compatible with solvents, alkaline solutions, and acids.
  • Chemically and biologically inert.High porosity enables high flow rates.
Jogi információk
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13