IPAKGARA2
IPAK Gard® Pretreatment Pack
This product is replaced with IPAKGARD2. Search to Explore!
Szinonimák:
IPAK Gard® 10-15 Pretreatment pack
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
Jellemzők
Protects the reverse osmosis membrane
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
IPAK Gard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
kompatibilitás
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Általános leírás
For use with Milli-Q® IQ 7010, Milli-Q® IQ 7015, Milli-Q® IX 7010 and Milli-Q® IX 7015 water purification systems.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Activated carbon protects against free chlorine.
- Depth filter protects against particulates and colloids.
- 63% of the parts suppliers are ISO 14001 environmental management system-certified.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt