GFDX20305PK
Glass Fiber Diagnostic Pad
filter L × W 20 cm × 30 cm , Pad Size, pack of 5 sheets
Szinonimák:
Conjugate pad, Diagnostic pad, GFDX 20 cm x 30 cm sheet, Glass fiber pad
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 5 sheets
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
SureWick®
szűrő H × Sz
20 cm × 30 cm , Pad Size
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1