Fontos dokumentumok
DRUM0100L01
Millipore
Mobius® Polyethylene Drum
100L used with 3D bag assembly
Szinonimák:
Mobius® Polyethylene Drum, 100 L
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
Minőségi szint
parameter
100 L sample volume
Átmérő
43.70 cm (17.20 in.)
súly
4.99 kg (11 lb)
Jogi információk
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany