Fontos dokumentumok
CDFC01204
Milli-Q
Super-C Carbon Cartridge
For use with Milli-Q® and Milli-RO Bowl systems
Szinonimák:
Super-C Carbon Cartridge 30 cm (12")
About This Item
UNSPSC kód:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Minőségi szint
Jellemzők
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
kiszerelés
pkg of 4 units
Hosszúság
30 cm (12 in.)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
<20 ppb
kompatibilitás
for use with Alpha-Q
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Super-C Carbon Cartridge 30 cm (12") is a replacement cartridge used to remove organics from water pre-treated by reverse osmosis (RO), deionization or distillation. Use in combination with Rogard II prefilter, CDPRM1206.
For use with Milli-Q® and Milli-RO bowl-style systems.
Tulajdonságok és előnyök
Purification method involves the use of activated carbon-based adsorbent.
Jogi információk
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany