APFD09050
Glass Fiber Membrane Filter, 2.7 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Glass Fiber Filter without binder
About This Item
Javasolt termékek
material
glass fiber membrane
plain filter
white filter
leírás
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
parameter
2.7 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
szűrőátmérő
90 mm
vastagság
470 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
300%
pórusméret
2.7 μm pore size
90 % porosity
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Clarifying suspensions containing particulates >1.0 µm
- Microplastics analysis grade water
Tulajdonságok és előnyök
- Thick filter with low retention and high flow.
- Applicable for clarifying suspensions with particulates greater than 1.0 μm.