ABS1509
Anti-phospho-Neph1 (Tyr637/638) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Kin of IRRE-like protein 1, Kin of irregular chiasm-like protein 1, Nephrin-like protein 1, phospho-Neph1 (Tyr637/638)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr637/pTyr638 )
Géninformáció
human ... KIRREL1(55243)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Neph1 phosphorylation in lysates from puromycin aminonucleoside-/PAN-treated human pocodytes (Arif, E., et al. (2014). J Biol Chem. 289(14):9502-9518).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neph1 phosphorylation at the target tyrosine residues in 7.5 µL of pervanadate treated human podocyte cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3