ABF197
Anti-ZIP-8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Zinc transporter ZIP8, BCG-induced integral membrane protein in monocyte clone 103 protein, LIV-1 subfamily of ZIP zinc transporter 6, LZT-Hs6, Solute carrier family 39 member 8, ZIP-8, Zrt- and Irt-like protein 8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC39A8(64116)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected ZIP-8 in 10 µg of human lung tissue lysate.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1