ABE446
Anti-Monomethyl Histone H1 (Lys26) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone H1.3, Histone H1c, Histone H1s-2
About This Item
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
monomethylation (Lys26)
Géninformáció
human ... HIST1H1D(3007)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Dot Blot Specificity Analysis: This antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in 10 µg of HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1