ABC97
Anti-Birc7/LIVIN Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Baculoviral IAP repeat-containing protein 7, Kidney inhibitor of apoptosis protein, KIAP, Livin, Melanoma inhibitor of apoptosis protein, ML-IAP, RING finger protein 50
About This Item
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BIRC7(79444)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Birc7/LIVIN in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human spleen tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1