Fontos dokumentumok
8.41480
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetanilide
for synthesis
Szinonimák:
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8ClNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
208-707-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
bp
333 °C/1013 hPa
mp
179-180 °C
oldhatóság
0.95 g/L (experimental)
sűrűség
1.385 g/cm3 at 22 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 Chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3