5874316024
EfferSan Effervescent Tablets
For reverse osmosis (RO) membrane protection
Szinonimák:
EfferSan Effervescent Tablets (US)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
tablet
összetétel
Active Ingredient: Sodium Dichloro-s-Triazinetrione 50%, Other Ingredient: 50%, Total 100%. Available Chlorine 31.75%
kiszerelés
pkg of 24 tablets
H
10.2 cm (4 in.)
kompatibilitás
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX SD
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs™ Essential
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2