Fontos dokumentumok
585970
Sigma-Aldrich
(±)-Thalidomide
Selective inhibitor of TNF-α biosynthesis.
Szinonimák:
(±)-Thalidomide, (±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H10N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Selective inhibitor of TNFα biosynthesis. Blocks basic fibroblast growth factor (bFGF)-induced angiogenesis in cornea. An immunomodulator that inhibits replication of the HIV-1 virus. Has been used to treat AIDS-related oral ulcers.
Selective inhibitor of TNF-α biosynthesis. Blocks basic fibroblast growth factor (bFGF)-induced angiogenesis in cornea. An immunomodulator that inhibits replication of the HIV-1 virus. Has been used to treat AIDS-related oral ulcers.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
TNF-α biosynthesis
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze(-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Gershon, D. 1995. Nat. Med.1, 1230.
Thompson, C. 1995. Lancet 346, 1289.
Tramontana, J.M., et al. 1995. Mol. Med. 1, 384.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 4082.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3