208743
Calpain Inhibitor XI
The Calpain Inhibitor XI, also referenced under CAS 145731-49-3, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Calpain Inhibitor XI, Z-L-Abu-CONH(CH₂)₃-morpholine
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N2(CCOCC2)CCCNC(=O)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)CC(C)C)CC
InChI
1S/C26H40N4O6/c1-4-21(23(31)25(33)27-11-8-12-30-13-15-35-16-14-30)28-24(32)22(17-19(2)3)29-26(34)36-18-20-9-6-5-7-10-20/h5-7,9-10,19,21-22H,4,8,11-18H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,32)(H,29,34)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
calpain 1, calpain 2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
DeBiasi, R.L., et al. 2001. J. Virol.75, 351.
Saatman, K.E., et al. 2000. J. Cereb. Blood Flow Metab.20, 66.
Stelmasiak, Z., et al. 2000. Med. Sci. Monit.6, 426.
Blomgren, K., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 14046.
James, T., et al. 1998. J. Neurosci. Res.51, 218.
Li, Z., et al. 1996. J. Med. Chem.39, 4089.
Saatman, K.E, et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 3428.
Bartus, R.T., et al. 1995. Neurol. Res.17, 249.
Bartus, R.T., et al. 1994. Stroke25, 2265.
WGK
WGK 1
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.