Fontos dokumentumok
1.51910
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
25 cm × 3 mm
részecskeméret:
4 μm
mátrix aktív csoport:
C18 bonding phase
pórusméret:
100 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) LiChroCART 250-3, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Superspher®
Jellemzők
endcapped
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 3 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
4 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC cartridge
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany