Fontos dokumentumok
1.50603
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
10 cm × 4.6 mm
külső felület:
350 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 bonding phase
pórusméret:
100 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-18 endcapped is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 endcapped reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 100-4.6 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Analízis megjegyzés
Pressure: ≤ 45 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany