1.46081
Sabouraud Dextrose Agar
Tween®, Lecithin, lid, ICR: non-lockable, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 120 plates, suitable for air monitoring
Szinonimák:
ICR plate, SDA, SDA with neutralizers
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
lid ICR: non-lockable
ready-to-use
összetétel
Lecithin
Tween®
kiszerelés
triple packed of 120 plates
lemezátmérő
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Related Content
Settle plates for isolators and critical cleanrooms