1.16973
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.5-25.0 mg/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Szinonimák:
Nitrite chemical test strips, Nitrite test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nitrite Test, reflectometric, 0.5-25.0 mg/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
nitrite
reakcióalkalmasság
reaction type: Griess reaction
mérési tartomány
0.5-25.0 mg/L (NO2-)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 9.0 - 11.0 mg/l
- standard 3: 18.0 - 22.0 mg/l
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2