1.11142
Residual Hardness Test Kit, colorimetric
water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO₃), MQuant®
Szinonimák:
Residual Hardness Visual Test Kit
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Residual Hardness Test, colorimetric, water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO3), for use with MQUANT®
specifikus analit(ok)
calcium, magnesium
Minőségi szint
mérési tartomány
0.7-2.7 mg/L (CaCO3)
water hardness measuring range
0.04-0.15 °d
0.05-0.19 °e
kompatibilitás
for use with MQUANT®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The test can be used in:
- Boiler water and boiler feed water
- Check of ion-exchanger plants for the production of deionized water
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2