Fontos dokumentumok
1.04015
Supelco
Glass beads 3 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122409
NACRES:
NB.51
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Minőségi szint
Általános leírás
Glass beads can be used to purify, enrich or separate samples of solids, liquids or gases. They offer excellent batch consistency to ensure reliable, reproducible results.