Fontos dokumentumok
870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
N-palmitoyl sphingomylin (N’-azidoethyl)
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H80N5O6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
758.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
click reagents
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
pkg of 1 x 1mg (870131P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)