Fontos dokumentumok
860819P
Avanti
20:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860819P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(R)-hydroxyarachidoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860819P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860819P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C38H75NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-37(42)38(43)39-35(34-40)36(41)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h30,32,35-37,40-42H,3-29,31,33-34H2,1-2H3,(H,39,43)/b32-30+/t35-,36+,37+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFYLSUZUMMPFNC-PLHXSOCRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)