Fontos dokumentumok
610024
Avanti
Extr. Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Extr. Heating Block, Mini-Extruder Holder/Heating Block
About This Item
UNSPSC kód:
23151503
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Accessory Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Avanti Mini- Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion in an efficient, rapid manner. The optional heating block allows the extrusion of unilamellar vesicles at elevated temperatures, which is critical for the successful production of vesicles from phospholipids with a phase transition temperature (Tm) above room temperature.
Kiszerelés
Original Box from Manufacturer (610024-1Ea)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
javasolt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.