Fontos dokumentumok
Z755826
Block for MultiTherm shaker
15 x 0.5 mL and 20 x 1.5 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NC.21
Jellemzők
Holds 15 x 0.5 mL tubes
Holds 20 x 1.5 mL tubes
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific H5000-CMB
Általános leírás
An assortment of blocks are available to use with the MultiTherm shaker, each sold separately.
Jogi információk
MultiTherm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)