Z742603
myVolt™ Mini power supply
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
Current Output: 5 - 400 mA (5 mA inc.)
Touchscreen control
Voltage Output: 10-300 V (5 V inc.)
output terminals: 4 pairs
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific E2100-E-UK
Általános leírás
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and these small power supplies can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)