Fontos dokumentumok
Z742595
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
535nm filter; Used for imaging green stains
Szinonimák:
Accuris SmartDoc
About This Item
UNSPSC kód:
41106000
NACRES:
NB.24
Jellemzők
535nm filter; Used for imaging green stains
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific E5001-535
Általános leírás
A narrow band pass filter of 535 nm used for imaging green stains on a UV transilluminator.
Jogi információk
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)