Fontos dokumentumok
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.76
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific B1201-BEAD
méret
3 mm
súly
1000 g
Általános leírás
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)