Z741354
Accuris™ Analytical Balance
capacity 210 g, weighing capacity 210 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Szinonimák:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
stainless steel weighing plate
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific W3100-210-E
mérési tartomány
resolution: 0.0001 g
mérőkapacitás mérési tartománya
210 g
kapacitás
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
mérlegelő serpenyő átmérő
90 mm (3.5 in.)
Általános leírás
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)