Merck
Z687286
Sigma-Aldrich
Primary HEPA filter with vapor after-filter module for Aldrich® compact ductless air cleaning system
Includes 6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable adsorption module
About This Item
UNSPSC kód:
41104919
NACRES:
NB.43
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)