Merck
Z680850
Duran® stirred reactor caps and accessories
spare screw cap, 2-ports
Szinonimák:
1200390
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
szerelvény
for for GL 45 stirred reactor systems
Általános leírás
These components allow for extra media bottles to be connected or lets sterile pressure compensation be possible. The parts are autoclaveable and the drive is provided by a standard magnetic stirrer.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)